Learn More
Ácido D-(-)-Tartárico, TRC
Código de producto. 30423246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423246 25 g 25 g
30417322 100 g -
30414953 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00762525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-71-7
Fórmula molecular C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Sinónimo Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, D-(-)- (8CI), (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (-)-Tartaric acid, (2S,3S)-(-)-Tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2S,3S)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid, D-Tartaric acid, l-Tartaric acid, levo-Tartaric acid
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanedioico
SMILES O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Tartaric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0164
Porcentaje de pureza >95%