Learn More
Ácido D-tartárico, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15537834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15537834 2,5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15527834 500g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15537834 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 038605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.80€
    1012.06€ / 2.5 Kg
    Ahorro 393.74€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material d-Tartaric Acid
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Cantidad 2,5 kg
Envase Frasco de polietileno
Forma física Cristalino
Gravedad específica 1 l = 1,76kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid