Learn More
D-Talose, TRC
Código de producto. 30411279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30411279 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30411279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT005560250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Talose
CAS 2595-98-4
Fórmula molecular C6 H12 O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo D-Talose, Talose','D- (8CI), D(+)-Talose, NSC 224293
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634