Learn More
D-Talosa-1-13C, TRC
Código de producto. 30426608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426608 10 mg -
30414248 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00556210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70849-29-5
Fórmula molecular 13CC5H12O6
Peso molecular (g/mol) 181.16
Sinónimo D(+)-Talose-13C, NSC 224293-13C
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxi(1^{13}C)hexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Talose-1-13C
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0667