Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Tagatosa, +99 %
Código de producto. 10266960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266960 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10398320 1 g Frasco de vidrio 1 g
10390944 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10266960 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 257892500
Solicitar formato a granel o personalizado
D(-)-Tagatosa, >-99,0 %, C6H12O6, número CAS-87-81-0, tagatosa, d, d--tagatosa, d-lixo-hex-2-ulosa, 3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona, unii-t7a20y888y, naturlose, tagatosa nf, lixo-2-hexulosa, keto-d-tagatosa, 1 g, (sol. 5 % en H2O) transparente a casi incoloro, +99 %, 01, 4414
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-81-0
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00134449
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Sinónimo 3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
PubChem CID 92092
ChEBI CHEBI:47693
Nombre IUPAC (3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Tagatose
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 01, 4414
Índice Merck 15, 9161
Condición de rotación específica - 6.00 (20.00°C c=5,water)
Rotación específica -5° to -7° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo cristalino