Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99+ %, para bioquímica, sin ADNasa, ARNasa y proteasa
Código de producto. 10014073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10014073 250 g Frasco de plástico 250 g
10239610 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10238193 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
13438568 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10014073 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419762500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• D(+)-Sacarosa es un carbohidrato de disacárido
• También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
• D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
• Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
• También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede emplearse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material D(+)-Sucrose
Nombre de nota RNAse Free and DNAse Free
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 31,424
Índice Merck 15,9012
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Bioquímica
Forma física Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.