Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, +99 %, para análisis
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• D(+)-Sacarosa es un carbohidrato de disacárido
• También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
• D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
• Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
• También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede emplearse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Sucrose |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 kg |
| Rotación específica | +66.3° to +67.0° (24°C, 589nm) (c=26, H20) |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.29 |
| Show More |