Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, +99 %, para análisis
Código de producto. 10388943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388943 250 g 250 g
10440111 1 kg 1 Kg
10702841 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10388943 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 220902500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• D(+)-Sacarosa es un carbohidrato de disacárido
• También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
• D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
• Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
• También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede emplearse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Sucrose
Color Blanco
Pérdida por secado 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Rotación específica +66.3° to +67.0° (24°C, 589nm) (c=26, H20)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Análisis
Forma física Polvo cristalino o cristales