Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbosa, 98 %
Código de producto. 11414717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414717 0.5 g 0.50 g
11404717 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414717 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21208.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3615-56-3 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3615-56-3
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00151095
Clave InChI LKDRXBCSQODPBY-IANNHFEVSA-N
Sinónimo d-sorbose, keto-d-sorbose, unii-jj09461njs, 3r,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, xylo-hexulose, sorbose, d, d-sor, d-xylo-hex-2-ulose, d-+-sorbose
PubChem CID 107428
ChEBI CHEBI:13022
SMILES OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbose
Punto de fusión 163°C to 165°C
Cantidad 0.5 g
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%