Learn More
D-Sorbitol, TRC
Código de producto. 30009561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009561 100 g 100 g
30009669 50 g 50 g
17919754 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS677100100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo Sorbitol, d-Glucitol, d-sorbitol
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079
Porcentaje de pureza >95%