Learn More
D-Sorbitol poliglicidílico éter (grado técnico), TRC
Código de producto. 30422219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422219 5 g
30428622 10 g
30417685 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6771085G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68412-01-1
Sinónimo D-Glucitol, reaction products with epichlorohydrin, D-Sorbitol Polyglycidyl Ether
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO.ClCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol Polyglycidyl Ether (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0819