Learn More
D-Sorbitol, MedChemExpress
Código de producto. 16448286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448286 100 mg 100 miligramos
16402126 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Forma física Solid
CAS 50-70-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O6
Sinónimo Sorbitol D-Glucitol
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98.0%