Learn More
D-Sorbit 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321853 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321853 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16972500ME1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Nombres de analitos o componentes D-Sorbitol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14 O6
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, C*Sorbidex 16100, C*Sorbidex P 16616, CSorbidex 16100, Cerestar P 16616, Cholaxine, Cystosol, D-(-)-Sorbitol, D-Sorbit 50M, D-Sorbol, Diakarmon, E 420, Esasorb, Foodol D 70, Glucarine, Glucarine (Sorbitol Syrup), Glucitol, Karion, Karion (Carbohydrate), Karion Instant, Kyowa Powder 50M, L-Gulitol, LTS P 50M, LTS-P 20M, Multitol, NSC 25944, Neosorb, Neosorb 20/60DC, Neosorb 70/02, Neosorb 70/02SB, Neosorb 70/20, Neosorb 70/70, Neosorb P 20/60, Neosorb P 60, Neosorb P 60W, Nivitin, P 60W, Parteck SI 150, Resulax, Sionit, Sionit K, Sionite, Sionon, Siosan, Sorbex M, Sorbex R, Sorbex Rp, Sorbex S, Sorbex X, Sorbidex 200, Sorbidex NC 16205, Sorbidex P 16616, Sorbidex S 16601, Sorbidex S 16603, Sorbierite, Sorbilande, Sorbilax, Sorbit, Erythritol Impurity B, Lactitol Monohydrate Impurity E, Maltitol Impurity A, Mannitol Impurity A, Lactitol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 182.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,079 g/mol