Learn More
D-Serine, TRC
Código de producto. 30427378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427378 50 g 50 g
30426232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27097550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-84-5
Fórmula molecular C3 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 105.09
Sinónimo D-Serine, Serine, D- (8CI), (R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (R)-Serine, NSC 77689
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES N[C@H](CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0426