Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396534 25 g Frasco de vidrio 25 g
10386534 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5874-57-7 | Molecular Formula: C23H19Br2N3O3S | Molecular Weight: 577.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5874-57-7
Fórmula molecular C23H19Br2N3O3S
Peso molecular (g/mol) 577.29
Número MDL MFCD00066121
Clave InChI LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
Nombre IUPAC etil (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 152.0°C to 161.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Rotación específica −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Serine methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.