Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10386534 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10386534 5 g Frasco de vidrio 5 g
10396534 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10386534 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 396790050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5874-57-7
Fórmula molecular C23H19Br2N3O3S
Peso molecular (g/mol) 577.29
Número MDL MFCD00066121
Clave InChI LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
Nombre IUPAC etil (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 152.0°C to 161.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Rotación específica −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • D-Serine methyl ester hydrochloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.