Learn More
D-serina Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138624 25 g 25 g
30134586 2.5 g 2.50 g
30008709 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27101025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5874-57-7
Fórmula molecular C4 H9 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 155.58
Sinónimo D-Serine, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Serine, methyl ester, hydrochloride (9CI), Serine, methyl ester, hydrochloride, D- (8CI), (2R)-3-Hydroxy-l-methoxy-l-oxopropan-2-aminium chloride, (R)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, Methyl D-serinate hydrochloride, D-Serine methyl ester hydrochloride, (R)-Serine methyl ester hydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Nombre IUPAC etil (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine Methyl Ester Hydrochloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0349