Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470499 5 g 5 g
15480499 25 g 25 g
15490499 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63685.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5874-57-7 | C23H19Br2N3O3S | 577.29 g/mol
D-Serine methyl ester hydrochloride is used as a intermediate for organic synthesis, pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de D-serina se utiliza como un intermediario para la síntesis orgánica y la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5874-57-7
Fórmula molecular C23H19Br2N3O3S
Peso molecular (g/mol) 577.29
Número MDL MFCD00066121
Clave InChI LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
SMILES CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 163°C to 166°C (decomposition)
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Nombre IUPAC etil (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido