Learn More
Clorhidrato de éster de D-serina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410499 5 g 5 g
15400499 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63678.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151651-44-4
Fórmula molecular C10H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 231.676
Número MDL MFCD00191017
Clave InChI MGZWCDQAKCHOBX-SBSPUUFOSA-N
Sinónimo h-d-ser-obzl.hcl, h-d-ser-obzl hcl, d-serine benzyl ester hydrochloride, r-benzyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serinebenzylesterhydrochloride, benzyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine-obzl hcl, h-d-ser-obzlhcl, h-d-ser-obzl?cl, h-d-ser-obzl. hcl
PubChem CID 11776084
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoato de bencilo; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine benzyl ester hydrochloride
Punto de fusión 169°C to 174°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido