Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-serina, 99 %
Código de producto. 11440153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11440153 100 g 100 g
11420153 5 g 5 g
11430153 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11440153
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11353.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
D-Serine is involved in the biosynthesis of purines, pyrimidines, and other amino acids. D-Serine also is an agonist of glycine site of the NMDA-type glutamate receptor. It also acts as Lacosamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-serina está implicada en la biosíntesis de purinas, pirimidinas y otros aminoácidos. La D-serine también es un agonista del sitio glicinérgico del receptor tipo NMDA del glutamato. También actúa como intermediario de la lacosamida.
Solubilidad
Soluble en agua (346 mg/ml a 20 °C) y ácidos minerales. Insoluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el contenedor cerrado mientras no se utiliza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-84-5
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00004269
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine
Punto de fusión 218°C to 220°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1721403
Índice Merck 14,8460
Información de solubilidad Soluble in water (346mg/ml at 20°C),and mineral acids. Insoluble in alcohol,ether,and benzene.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Rotación óptica −13° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%