Learn More
D-serina, +98 %
Código de producto. 10402885 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402885 100 g Frasco de vidrio 100 g
10023150 5 g Frasco de vidrio 5 g
10378120 25 g Frasco de vidrio 25 g
11921731 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10402885 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227071000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-84-5
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00004269
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine
Punto de fusión 220.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica − 14.75
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents.
Condición de rotación específica −14.75° (20°C c=10 2 N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 98%