Learn More
D-Serine-2,3,3-d3, TRC
Código de producto. 30413600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413600 1 mg
30424881 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30413600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2709771MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1414348-52-9
Fórmula molecular C3H4D3NO3
Peso molecular (g/mol) 108.11
Sinónimo D-Serine-2,3,3-d3 (ACI), (2R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, D-Serine-2,3,3-D3
SMILES OC([2H])([2H])[C@](N)([2H])C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Serine-2,3,3-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1/i1D2,2D
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0614