Learn More
Éster de 1,1-dimetiletilo de D-serina, TRC
Código de producto. 30416578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30416578 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30416578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS27097050MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 948296-15-9
Fórmula molecular C7H15NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo D-Serine tert-Butyl Ester, tert-Butyl D-Serinate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)5(8)4-9/h5,9H,4,8H2,1-3H3/t5-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CO
Peso molecular (g/mol) 161.2
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.