Learn More
D-selenocistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Selenocystine |
| CAS | 26932-45-6 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O4 Se2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | D-Selenocystine, 3,3'-Diselenobis[D-alanine], D-Selenocystine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](C[Se][Se]C[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-2-carboxietil]diselanil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.913 |