Learn More
D(-)-Salicina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10413775 5 g Frasco de vidrio 5 g
10387110 25 g Frasco de vidrio 25 g
10397110 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10413775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132590050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-52-3
Fórmula molecular C13H18O7
Peso molecular (g/mol) 286.27
Número MDL MFCD00006590
Clave InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Sinónimo salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[2-(hidroximetil)fenoxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Salicin
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 197°C to 200°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, V,7, 113
Índice Merck 15, 8460
Condición de rotación específica −61.50° (20°C c=5,water)
Rotación específica -61.5
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (15°C),250g/L (60°C). Other solubilities: insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-Salicin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.