Learn More
D-(-)-salicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467847 5 g 5 g
11477847 25 g 25 g
11487847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16524.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.61€
    38.65€ / 5 g
    Ahorro 7.96€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.28 g/mol
Salicin is used as an analgesic and antipyretic. It is also used as a substrate for beta-glucosidase and an inhibitor of Cox. It finds application as an anti-inflammatory agent. It is involved in antipyretic action without causing gastric injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La salicina se utiliza como analgésico y antipirético. También se utiliza como sustrato para la beta-glucosidasa y como inhibidor de Cox. Se aplica como agente antiinflamatorio. También aporta acción antipirética sin causar lesión gástrica.
Solubilidad
Soluble en agua, alcalinos, piridina, ácido acético glacial y etanol caliente. No soluble en éter y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al calor. Sensible al aire y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-52-3
Fórmula molecular C13H18O7
Peso molecular (g/mol) 286.28
Número MDL MFCD00006590
Clave InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Sinónimo salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[2-(hidroximetil)fenoxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Salicin
Punto de fusión 200°C to 203°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 89593
Índice Merck 14,8324
Información de solubilidad Soluble in water,alkalies,pyridine,glacial acetic acid and hot ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Rotación óptica −62.5° (c=3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-(-)-Salicin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Salicin