Learn More
Melford D-(-)-salicina
Código de producto. 30018794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018794 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30018794 Proveedor Melford N.º de proveedor S23200100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 138-52-3
Fórmula molecular: C13H18O7
Peso molecular: 286,3
Pureza química: > 99%
Soluble en: Agua
Conservar a: temperatura ambiente
Especificaciones
CAS 138-52-3
Fórmula molecular C13H18O7
Cantidad 100 g