Learn More
D-Ribose(mixture of isomers), MedChemExpress
Código de producto. 16499396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499396 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW018772
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress D-Ribose(mixture of isomers) is an energy enhancer, and acts as a sugar moiety of ATP, and widely used as a metabolic therapy supplement for chronic fatigue syndrome or cardiac energy metabolism. D-Ribose(mixture of isomers) is active in protein glycation, induces NF-κB inflammation in a RAGE-dependent manner.
D-Ribose(mixture of isomers) is an energy enhancer, and acts as a sugar moiety of ATP, and widely used as a metabolic therapy supplement for chronic fatigue syndrome or cardiac energy metabolism. D-Ribose(mixture of isomers) is active in protein glycation, induces NF-κB inflammation in a RAGE-dependent manner.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribose(mixture of isomers)
CAS 50-69-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (666.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (666.09 mM)
SMILES O=C[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus