Learn More
D-Ribosa-L-cisteína (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30179146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179146 1 g 1 g
30179538 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4175501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 232617-15-1
Fórmula molecular C8H15NO6S
Peso molecular (g/mol) 253.27
Sinónimo RibCys
Nombre IUPAC (4R)-2-((1R,2R,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil)tiazolidina-4-carboxílico ácido
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C1([H])SC[C@@H](C(O)=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribose-L-cysteine (Mixture of Diastereomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO6S/c10-1-4(11)5(12)6(13)7-9-3(2-16-7)8(14)15/h3-7,9-13H,1-2H2,(H,14,15)/t3-,4+,5+,6+,7?/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.06