Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de bario D-Ribosa-5-fosfato hexahidrato, 99 %
Código de producto. 15467209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15467209 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15467209 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66017.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15673-79-7 | C5H9BaO8P | 365.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15673-79-7
Fórmula molecular C5H9BaO8P
Peso molecular (g/mol) 365.42
Número MDL MFCD00047534
Clave InChI VNFDCDZWBYRPMC-QHEAFLAXSA-L
PubChem CID 123134315
SMILES [Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 3781061
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +12° (c=1 in 0.2M HCl)
Nombre IUPAC barium(2+) [(2R,3S,4R)-3,4,5-trihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Ribose-5-phosphatebarium salt hexahydrate