Learn More
D-ribosa-3-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Ribose-3-13C |
| CAS | 211947-12-5 |
| Fórmula molecular | 13C C4 H10 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | D-Ribose-3-13C, D-[3-13C]Ribose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i5+1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[13C@@H](O)[C@@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxi(3^{13}C)pentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 151.123 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.056 |