Learn More
D-Ribosa 1-Fosfato, Sal Bisciclohexilamonio, TRC
Código de producto. 30179507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179507 1 mg 1 miligramo
30179316 10 mg 10 miligramos
30179422 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4950001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58459-37-3
Fórmula molecular C6 H13 N . C5 H11 O8 P
Peso molecular (g/mol) 329.28
Sinónimo D-Ribofuranose, 1-(dihydrogen phosphate), compd. with cyclohexanamine (1:2), D-Ribose 1-phosphate biscyclohexylammonium salt, D-Ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, D-Ribfuranose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, D-Ribose 1-phosphate cyclohexylamine salt
Nombre IUPAC ciclohexanamina; [(3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il] dihidrogénio fosfato
SMILES NC1CCCCC1.OC[C@H]2OC(OP(=O)(O)O)[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N.C5H11O8P/c7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;2-,3-,4-,5?/m.1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.124
Porcentaje de pureza >95%