Learn More
D-Ribopiranosilamina, TRC
Código de producto. 30413340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413340 1 g 1 g
30413295 2.5 g 2.50 g
30417353 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4168501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43179-09-5
Fórmula molecular C5 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 149.15
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-aminooxano-3,4,5-triol
SMILES N[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribopyranosylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO4/c6-5-4(9)3(8)2(7)1-10-5/h2-5,7-9H,1,6H2/t2-,3+,4-,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0688