Learn More
D-ribonolactona 2,3-ciclohexil cetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 27304-20-7 |
| Fórmula molecular | C11H16O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribono-1,4-lactone, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribonic Acid gamma-lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6R,6aR)-6-(hidroximetil)espiro[6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-2,1'-ciclohexano]-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0998 |