Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranosa 1-acetato 2,3,5-tribenzoato, 99 %
Código de producto. 10761441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761441 10 g Frasco de vidrio 10 g
10513864 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10761441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 170110100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6974-32-9
Fórmula molecular C28H24O9
Peso molecular (g/mol) 504.48
Número MDL MFCD00005357
Clave InChI GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Sinónimo 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-5-acetiloxi-3,4-dibenzoiloxioxolan-2-il]metil benzoato
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 130.0°C
Color Marrón a verde o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica + 24.40 (20.00°C c=1,pyridine)
Rotación específica + 24.40
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.48
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • ß-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate