Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranosa 1,2,3,5-tetraacetato, 98+ %
Código de producto. 10697522 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697522 25 g Frasco de vidrio 25 g
10646214 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697522 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 170120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13035-61-5
Fórmula molecular C13H18O9
Peso molecular (g/mol) 318.27
Número MDL MFCD00005358
Clave InChI IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Sinónimo beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetiloxioxolan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 81°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 1% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica −15.40° (20°C c=7,MeOH)
Rotación específica -15.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino