Learn More
D-ribo Fitoesfingosina, TRC
Código de producto. 30179500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179500 100 mg 100 miligramos
30178924 5 mg 5 miligramos
30179132 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP398990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-62-1
Fórmula molecular C18 H39 N O3
Peso molecular (g/mol) 317.51
Sinónimo (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol, Phytosphingosine, (+)-D-ribo-Phytosphingosine, 4-D-Hydroxysphinganine, 4D-Hydroxysphinganine, C18-Phytosphingosine, D-ribo-1,3,4-Trihydroxy-2-aminooctadecane;
Nombre IUPAC (2S,3S,4R)-2-aminooctadecano-1,3,4-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-ribo Phytosphingosine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.293