Learn More
D-ribo Fitosfingosina 1-Fosfato, TRC
Código de producto. 30179151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179151 10 mg 10 miligramos
30179131 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39900010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38597-28-3
Fórmula molecular C18 H40 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 397.49
Sinónimo (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol 1-(Dihydrogen Phosphate);
Nombre IUPAC [(2S,3S,4R)-2-amino-3,4-dihidroxioctadecilo] dihidrógeno fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-ribo Phytosphingosine 1-phosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.2593