Learn More
D-(+)-Rafinosa pentahidratada, TRC
Código de producto. 30425918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425918 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30425918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07300025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Fórmula molecular C18 H32 O16 . 5 H2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo α-D-Glucopyranoside','β-D-fructofuranosyl O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-','hydrate (1:5) (ACI), Raffinose','pentahydrate (8CI), α-D-Glucopyranoside','β-D-fructofuranosyl O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-','pentahydrate (9CI), D-(+)-Raffinose pentahydrate, D-Raffinose pentahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
SMILES O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolano-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol;pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 594.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.2219