Learn More
D-(+)-pentahidrato de Rafinosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15849762 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15849762 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15805188 100 g Frasco de plástico 100 g
15815188 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15849762 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J21060.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1341.30€
    1096.65€ / 1 Kg
    Ahorro 244.65€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594.513 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17629-30-0
Fórmula molecular C18H42O21
Peso molecular (g/mol) 594.513
Número MDL MFCD00071590
Clave InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinónimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
Nombre IUPAC (3 S,4 S,5 R,6 R)-2-[[(2 R,3 S,4 S,5 S)-6-[(2 S,3 S,4 R,5 R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolano-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol;pentahidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Punto de ebullición 78°C to 82°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 4285763
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.51
Forma física Polvo cristalino