Especificaciones
| CAS | 17629-30-0 |
| Punto de fusión | 76 °C a 86 °C |
| Densidad | 1,465g/mL (Lit.) |
| Fórmula molecular | C18H42O21 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | d-+-raffinosepentahydrate |
| Información de solubilidad | Soluble en piridina y agua (1g/7mL). |
| Clave InChI | BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N |
| Rotación óptica | 101-107° (c=4, agua) |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
| Mostrar más |