Learn More
D(+)-Raffinose pentahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16409176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1938
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H42O21
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-Raffinose pentahydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.21 mM)
SMILES OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)O)O[C@@H]3CO.O.O.O.O.O
Peso molecular (g/mol) 594.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.51
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism