Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de D-(+)-rafinosa, 99 %
Descripción
D-(+)-Raffinose pentahydrate is used as a carbon source in yeast culture media. It is also used in moisturizers, prevent skin ageing, promotes skin regeneration, additive in low-cariogenic food and drinks, non-digestible with lower efficiency than lactose or sucrose and stimulates the growth of lactobacilli and bifidobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El pentahidrato de D-(+)-rafinosa se utiliza como fuente de carbono en medios de cultivo de levaduras. También se utiliza en humectantes, para prevenir el envejecimiento de la piel, promueve la regeneración de la piel, como aditivo en alimentos y bebidas poco cariogénicas, no digerible con menor eficiencia que la lactosa o la sacarosa y estimula el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias.
Solubilidad
Soluble en piridina y agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Raffinose pentahydrate |
| Punto de fusión | 78°C to 82°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 4285763 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in pyridine and water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.52 (504.45 Anhydrous) |