Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de D-(+)-rafinosa, 99 %
Código de producto. 11473867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473867 10 g 10 g
11483867 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473867 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18313.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    31.65€ / 10 g
    Ahorro 6.55€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594.513 g/mol
D-(+)-Raffinose pentahydrate is used as a carbon source in yeast culture media. It is also used in moisturizers, prevent skin ageing, promotes skin regeneration, additive in low-cariogenic food and drinks, non-digestible with lower efficiency than lactose or sucrose and stimulates the growth of lactobacilli and bifidobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentahidrato de D-(+)-rafinosa se utiliza como fuente de carbono en medios de cultivo de levaduras. También se utiliza en humectantes, para prevenir el envejecimiento de la piel, promueve la regeneración de la piel, como aditivo en alimentos y bebidas poco cariogénicas, no digerible con menor eficiencia que la lactosa o la sacarosa y estimula el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias.
Solubilidad
Soluble en piridina y agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17629-30-0
Fórmula molecular C18H42O21
Peso molecular (g/mol) 594.513
Número MDL MFCD00071590
Clave InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinónimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
Nombre IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxiol-3,4,5-triol;pentahidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Raffinose pentahydrate
Punto de fusión 78°C to 82°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 10 g
Beilstein 4285763
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in pyridine and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.52 (504.45 Anhydrous)