Learn More
D-(+)-rafinosa, pentahidrato, 98 %, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476172 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476172 25 g -
11486172 100 g 100 g
11496172 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11476172 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210279725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 17629-30-0
Fórmula molecular C18H42O21
Peso molecular (g/mol) 594.513
Clave InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinónimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
Nombre IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxiol-3,4,5-triol;pentahidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifications
Nombre del producto químico o material D-(+)-Raffinose pentahydrate
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Blanco
Densidad 1.465g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.5
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino