Learn More
Melford D-(+)-rafinosa pentahidrato
Código de producto. 30018752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018752 5 kg 5 Kg
30018751 25 g 25 g
30018750 1 kg 1 Kg
30018749 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30018752 Proveedor Melford N.º de proveedor R205005000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Cenizas sulfatadas:< 0,1%
Metales pesados:< 0,001%
Specifications
CAS 17629-30-0, 512-69-6
Fórmula molecular C18H32O16-5H2O
Cantidad 5 kg