Learn More
D-(-)-Quinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16439086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0464
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Quinic acid
CAS 77-95-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (650.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Peso molecular (g/mol) 192.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation