Learn More
Ácido D(-)-quínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10659014 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10659014 100 g Frasco de vidrio 100 g
10146130 25 g Frasco de vidrio 25 g
11995071 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10659014 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 160501000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-95-2
Fórmula molecular C7H12O6
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00003864
Clave InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
Nombre IUPAC ácido (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexano-1-carboxílico
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material D(-)-Quinic acid
Punto de fusión 166.0°C to 168.0°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)4C6H7CO2H
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,8175
Condición de rotación específica - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Rotación específica − 44.00
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino