Learn More
D-Psicose, TRC
Product Code. 30136530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30136530 100 mg 100 miligramos
30133030 1 g 1 g
17938124 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136530 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP839620100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 551-68-8
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo D-Psicose, Psicose, D- (8CI), D-Allulose, D-ribo-2-Hexulose
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Psicose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634
Porcentaje de pureza >95%