Learn More
D-psicosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15365068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15365068 5 g 5 g
15355068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15365068 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00€
    1082.65€ / 5 g
    Ahorro 207.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 551-68-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-68-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00083478
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N
Sinónimo erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose
PubChem CID 90008
ChEBI CHEBI:27605
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Psicose
Punto de fusión 109.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo